Orders LinkContactUsLinkComponent
Double spatulas
Double spatulas
210 mm, 55 mm, 11 mm
Katalog # 231-0238
Leverandør:   BOCHEM
Double spatulas
Katalog # 231-0238
Leverandør:  BOCHEM
Double spatulas
Double spatulas
210 mm, 55 mm, 11 mm
Price
427,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Double-ended spatulas made of pure nickel (99,5%).
Specifikationer
  • Længde:
    210 mm
  • Seq:
    04
  • Bladbredde:
    11 mm
  • Klinge længde:
    55 mm