Orders LinkContactUsLinkComponent
Double spatulas
Double spatulas
185 mm, 50 mm, 9 mm
Katalog # BOCH3112
Leverandør:   BOCHEM
Double spatulas
Katalog # BOCH3112
Leverandør:  BOCHEM
Double spatulas
Double spatulas
185 mm, 50 mm, 9 mm
Price
436,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Double-ended spatulas made of pure nickel (99,5%).
Specifikationer
  • Længde:
    185 mm
  • Seq:
    03
  • Bladbredde:
    9 mm
  • Klinge længde:
    50 mm