Orders LinkContactUsLinkComponent
Double spatulas
150 mm, 45 mm, 9 mm
Katalog # BOCH3111
Leverandør:   BOCHEM
Double spatulas
Katalog # BOCH3111
Leverandør:  BOCHEM
Double spatulas
Double spatulas
150 mm, 45 mm, 9 mm
Price
397,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Double-ended spatulas made of pure nickel (99,5%).
Specifikationer
  • Længde:
    150 mm
  • Seq:
    02
  • Bladbredde:
    9 mm
  • Klinge længde:
    45 mm