Dobbelt-spatel
400 mm, 100 mm, 16 mm
Catalog # 231-1038
Supplier: BOCHEM
Jump to:
Product Details & Documents
Rustfrit stål 18/10, antimagnetisk. Allround-spatel til en lang række opgaver.
- Med rundt håndtag, en flad og en afrundet ende
- Lige form
- God termisk resistens, autoklaverbar
- God kemisk resistens
Specifications
- Længde:400 mm
- Seq:13
- Bladbredde:16 mm
- Klinge længde:100 mm