Dobbelt-spatel
300 mm, 75 mm, 16 mm
Katalog # 231-1037
Leverandør: BOCHEM
Gå til:
Product Details & Documents
Rustfrit stål 18/10, antimagnetisk. Allround-spatel til en lang række opgaver.
- Med rundt håndtag, en flad og en afrundet ende
- Lige form
- God termisk resistens, autoklaverbar
- God kemisk resistens
Specifikationer
- Længde:300 mm
- Seq:11
- Bladbredde:16 mm
- Klinge længde:75 mm