Orders LinkContactUsLinkComponent
Dobbelt-spatel
Dobbelt-spatel
210 mm, 60 mm, 11 mm
Katalog # 231-1035
Leverandør:   BOCHEM
Dobbelt-spatel
Katalog # 231-1035
Leverandør:  BOCHEM
Dobbelt-spatel
Dobbelt-spatel
210 mm, 60 mm, 11 mm
Price
25,50 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Rustfrit stål 18/10, antimagnetisk. Allround-spatel til en lang række opgaver.
  • Med rundt håndtag, en flad og en afrundet ende
  • Lige form
  • God termisk resistens, autoklaverbar
  • God kemisk resistens
Specifikationer
  • Længde:
    210 mm
  • Bladbredde:
    11 mm
  • Klinge længde:
    60 mm