Orders LinkContactUsLinkComponent
Dobbelt-spatel
Dobbelt-spatel
185 mm, 50 mm, 9 mm
Katalog # 231-1034
Leverandør:   BOCHEM
Dobbelt-spatel
Katalog # 231-1034
Leverandør:  BOCHEM
Dobbelt-spatel
Dobbelt-spatel
185 mm, 50 mm, 9 mm
Price
24,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Rustfrit stål 18/10, antimagnetisk. Allround-spatel til en lang række opgaver.
  • Med rundt håndtag, en flad og en afrundet ende
  • Lige form
  • God termisk resistens, autoklaverbar
  • God kemisk resistens
Specifikationer
  • Længde:
    185 mm
  • Seq:
    05
  • Bladbredde:
    9 mm
  • Klinge længde:
    50 mm