Micro double spatulas
150 mm, 50 mm, 8 mm
231-1278
: BOCHEM
Nickel. Allround-spatel til en lang række opgaver.
- Med rundt håndtag, en flad og en afrundet ende
- Lige form
- God termisk resistens, autoklaverbar
- God kemisk resistens
- Længde:150 mm
- Seq:03
- Bladbredde:8 mm
- Klinge længde:50 mm