0,00 kr
Ordreindtastning
/
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Denmark
Orders Link
ContactUsLinkComponent
Tænger
Tænger til digler, robust type
Tænger til digler, robust type
600 mm, 40 mm
BOCH2146
:
BOCHEM
Tænger til digler, robust type
BOCH2146
:
BOCHEM
Tænger til digler, robust type
600 mm, 40 mm
393,00 kr
1 * 1 Items
-
+
Crucible tongs made from electrolytically polished stainless steel.
Længde:
600 mm
Seq:
07
Dækket område:
40 mm