Orders LinkContactUsLinkComponent
Pincetter, præcision
Pincetter, præcision
Kurvet, 105 mm
Katalog # 232-0008
Leverandør:   BOCHEM
Pincetter, præcision
Katalog # 232-0008
Leverandør:  BOCHEM
Pincetter, præcision
Pincetter, præcision
Kurvet, 105 mm
Price
83,60 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Rustfrit stål ¹⁸/₁₀, antimagnetisk. Utroligt præcise pincetter designet til en lang række anvendelser i laboratoriet, produktionen osv.
  • Ekstremt skarp, flad, ikke-riflede spidser
Specifikationer
  • Model:
    Kurvet
  • Længde:
    105 mm