Pincetter, præcision
Præcisionspincetter, glatte spidser, rustfrit stål, Lige, ekstra skarp, 130 mm
Katalog # 232-0006
Leverandør: BOCHEM
Gå til:
Product Details & Documents
These non serrated precision forceps are available in pure stainless steel or with PTFE coating.
Specifikationer
- Model:Lige, ekstra skarp
- Beskrivelse:Præcisionspincetter, glatte spidser, rustfrit stål
- Længde:130 mm