Orders LinkContactUsLinkComponent
Vejeskeer
Vejeskeer
120 mm, 32 mm
Katalog # 611-9713
Leverandør:   BOCHEM
Vejeskeer
Katalog # 611-9713
Leverandør:  BOCHEM
Vejeskeer
Vejeskeer
120 mm, 32 mm
Price
105,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Rustfrit stål 18/10, antimagnetisk
Specifikationer
  • Bredde:
    32 mm
  • Længde:
    120 mm