Inoculating loops and needles
Platinøser, Ø 1,5 mm
Katalog # 631-1401
Leverandør: BOCHEM
Gå til:
Product Details & Documents
Stainless steel 18/10. Length 100 mm.
Specifikationer
- Beskrivelse:Platinøser, Ø 1,5 mm