Orders LinkContactUsLinkComponent
Støtteben til laboratorier
Støtteben til laboratorier
300×300 mm, 60 kg, 12 kg, 90 - 470 mm, grøn, justeringshjul til skralde
Catalog # 245-0039
Supplier:   BOCHEM
Støtteben til laboratorier
Catalog # 245-0039
Supplier:  BOCHEM
Støtteben til laboratorier
Støtteben til laboratorier
300×300 mm, 60 kg, 12 kg, 90 - 470 mm, grøn, justeringshjul til skralde
Price
6.060,00 kr
Log in for availability
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Aluminium or anodised aluminium. These lab jacks feature an improved scissor technology with reduced tolerances. The scissor construction is made of 18/10 stainless steel.
  • Ergonomic knob, rounded and user friendly
  • Smaller models up to 240×240 mm have a simple adjusting wheel, which can be operated by hand
  • Bigger models from 300×300 mm are recommended to be used in combination with a ratchet, which connects with a special adjusting wheel (ratchet included)
Certifications: DIN 12897
Specifications
  • Max. statisk belastning:
    60 kg
  • Pladestørrelse:
    300×300 mm
  • med:
    justeringshjul til skralde
  • Arbejdshøjde:
    90 - 470 mm
  • Farve:
    grøn
  • Max. dynamisk belastningsevne:
    12 kg
Accessories
Product Information
  • Catalog #
    Beskrivelse
    Availability
    Price
  • 245-0026
    Bøjle til stativborde, længde 190 mm
    Log in for availability
    1 * 1 Items - 479,00 kr