Orders LinkContactUsLinkComponent
Støtteben til laboratorier
Støtteben til laboratorier
240×240 mm, 30 kg, 7 kg, 60 - 275 mm, blå, justeringshjul
Katalog # 245-0038
Leverandør:   BOCHEM
Støtteben til laboratorier
Katalog # 245-0038
Leverandør:  BOCHEM
Støtteben til laboratorier
Støtteben til laboratorier
240×240 mm, 30 kg, 7 kg, 60 - 275 mm, blå, justeringshjul
Price
2.130,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Aluminium or anodised aluminium. These lab jacks feature an improved scissor technology with reduced tolerances. The scissor construction is made of 18/10 stainless steel.
  • Ergonomic knob, rounded and user friendly
  • Smaller models up to 240×240 mm have a simple adjusting wheel, which can be operated by hand
  • Bigger models from 300×300 mm are recommended to be used in combination with a ratchet, which connects with a special adjusting wheel (ratchet included)
 : DIN 12897
Specifikationer
  • Max. statisk belastning:
    30 kg
  • Pladestørrelse:
    240×240 mm
  • med:
    justeringshjul
  • Arbejdshøjde:
    60 - 275 mm
  • Farve:
    blå
  • Max. dynamisk belastningsevne:
    7 kg
Accessories
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Bøjle til stativborde, længde 190 mm
    Bøjle til stativborde, længde 190 mm
    245-0026
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 479,00 kr