Orders LinkContactUsLinkComponent
Støtteben til laboratorier
Støtteben til laboratorier
100×100 mm, 10 kg, 5 kg, 55 - 120 mm, grøn, justeringshjul
Katalog # 245-0029
Leverandør:   BOCHEM
Støtteben til laboratorier
Katalog # 245-0029
Leverandør:  BOCHEM
Støtteben til laboratorier
Støtteben til laboratorier
100×100 mm, 10 kg, 5 kg, 55 - 120 mm, grøn, justeringshjul
Price
1.800,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Aluminium or anodised aluminium. These lab jacks feature an improved scissor technology with reduced tolerances. The scissor construction is made of 18/10 stainless steel.
  • Ergonomic knob, rounded and user friendly
  • Smaller models up to 240×240 mm have a simple adjusting wheel, which can be operated by hand
  • Bigger models from 300×300 mm are recommended to be used in combination with a ratchet, which connects with a special adjusting wheel (ratchet included)
Certifications: DIN 12897
Specifikationer
  • Max. statisk belastning:
    10 kg
  • Pladestørrelse:
    100×100 mm
  • med:
    justeringshjul
  • Arbejdshøjde:
    55 - 120 mm
  • Farve:
    grøn
  • Max. dynamisk belastningsevne:
    5 kg
Accessories
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Bøjle til stativborde, længde 190 mm
    Bøjle til stativborde, længde 190 mm
    245-0026
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 479,00 kr