Orders LinkContactUsLinkComponent
Funnels with long stem
Funnels with long stem
150 mm, 8 mm, 110 - 125 mm, 80 mm
Katalog # 221-0024
Leverandør:   SciLabware
Funnels with long stem
Katalog # 221-0024
Leverandør:  SciLabware
Funnels with long stem
Funnels with long stem
150 mm, 8 mm, 110 - 125 mm, 80 mm
Price
373,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
PYREX®, borosilicate glass
  • Meget god kemisk resistens
  • Høj temperaturresistens
  • Minimal varmeudvidelse giver relativt høj resistens overfor temperaturændringer
With smooth internal walls. Cone angle 60°.
Specifikationer
  • Tragt udv. Ø:
    80 mm
  • Stilk udv. Ø:
    8 mm
  • Stilklængde:
    150 mm
  • Til filter Ø:
    110 - 125 mm