Orders LinkContactUsLinkComponent
Funnels with short stem
Funnels with short stem
175 mm, 24 mm, 320 - 385 mm, 200 mm
Katalog # 221-0008
Leverandør:   SciLabware
Funnels with short stem
Katalog # 221-0008
Leverandør:  SciLabware
Funnels with short stem
Funnels with short stem
175 mm, 24 mm, 320 - 385 mm, 200 mm
Price
910,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
PYREX®, borosilicate glass
  • Meget god kemisk resistens
  • Høj temperaturresistens
  • En minimal termisk udvidelse giver glasset en relativ høj resistens mod temperaturændringer
Med glatte indervægge.
Specifikationer
  • Tragt udv. Ø:
    200 mm
  • Stilk udv. Ø:
    24 mm
  • Stilklængde:
    175 mm
  • Til filter Ø:
    320 - 385 mm