Orders LinkContactUsLinkComponent
Funnels with short stem
Funnels with short stem
150 mm, 16 mm, 240 - 270 mm, 150 mm
Catalog # 221-0007
Supplier:   SciLabware
Funnels with short stem
Catalog # 221-0007
Supplier:  SciLabware
Funnels with short stem
Funnels with short stem
150 mm, 16 mm, 240 - 270 mm, 150 mm
Price
375,00 kr
Log in for availability
1 * 1 Items
Product Details & Documents
PYREX®, borosilicate glass
  • Meget god kemisk resistens
  • Høj temperaturresistens
  • En minimal termisk udvidelse giver glasset en relativ høj resistens mod temperaturændringer
Med glatte indervægge.
Specifications
  • Tragt udv. Ø:
    150 mm
  • Stilk udv. Ø:
    16 mm
  • Stilklængde:
    150 mm
  • Til filter Ø:
    240 - 270 mm