Orders LinkContactUsLinkComponent
Funnels with short stem
Funnels with short stem
100 mm, 10 mm, 150 - 185 mm, 105 mm
Catalog # 221-0006
Supplier:   SciLabware
Funnels with short stem
Catalog # 221-0006
Supplier:  SciLabware
Funnels with short stem
Funnels with short stem
100 mm, 10 mm, 150 - 185 mm, 105 mm
Price
kr211.00
Log in for availability
1 * 1 Items
Product Details & Documents
PYREX®, borosilicate glass
  • Meget god kemisk resistens
  • Høj temperaturresistens
  • En minimal termisk udvidelse giver glasset en relativ høj resistens mod temperaturændringer
Med glatte indervægge.
Specifications
  • Tragt udv. Ø:
    105 mm
  • Stilk udv. Ø:
    10 mm
  • Stilklængde:
    100 mm
  • Til filter Ø:
    150 - 185 mm