Beakers, tall form
150 ml, 95 mm, 54 mm
Katalog # 213-0033
Leverandør: SciLabware
Gå til:
Product Details & Documents
PYREX®, borosilicate glass, with spout.
- Meget god kemisk resistens
- Høj temperaturresistens
- Autoklaverbare
Volumeninddeling og skrivefelt.
Certifications: DIN 12331, ISO 3819
Specifikationer
- Udv.Ø:54 mm
- Kapacitet:150 ml
- Højde:95 mm