Orders LinkContactUsLinkComponent
Beakers, tall form
Beakers, tall form
150 ml, 95 mm, 54 mm
Katalog # 213-0033
Leverandør:   SciLabware
Beakers, tall form
Katalog # 213-0033
Leverandør:  SciLabware
Beakers, tall form
Beakers, tall form
150 ml, 95 mm, 54 mm
Price
664,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 10 Items
Product Details & Documents
PYREX®, borosilicate glass, with spout.
  • Meget god kemisk resistens
  • Høj temperaturresistens
  • Autoklaverbare
Volumeninddeling og skrivefelt.
Certifications: DIN 12331, ISO 3819
Specifikationer
  • Udv.Ø:
    54 mm
  • Kapacitet:
    150 ml
  • Højde:
    95 mm