Bægerglas, lav type
5000 ml, 270 mm, 170 mm
Katalog # 213-0022
Leverandør: SciLabware
Gå til:
Product Details & Documents
PYREX®, borosilikatglas, klar, med tud.
- Very good chemical resistance
- High temperature resistance
- Autoclavable
Ideel til generel laboratoriebrug. Med tud, hvide inddelinger og skrivefelt.
Certifications: ISO 3819 and DIN 12331 - Beaker 10000 ml supplementary to ISO range and graduations are approximate.
Specifikationer
- Udv.Ø:170 mm
- Kapacitet:5000 ml
- Højde:270 mm
- Seq:14