Inderhandsker, BCR™
Handskeindlæg, halvmodel, Handskeindlæg, halvmodel, M, hvid, 200 pairs/pack (bulk)
Katalog # 115-0537
Leverandør: BERKSHIRE
Gå til:
Product Details & Documents
Continuous-filament knitted, these ambidextrous polyester gloves provide protection and comfort during extended wear. Ideal under latex, PVC, or other outer gloves to absorb perspiration from hands during periods of extended wear.
- Den sømløse konstruktion forhindrer optrevling og frigivelse af uønskede partikler i kritiske miljøer
- Kan vaskes for gentagen brug
- Et komfortabelt halvfingerdesign giver en bedre fleksibilitet end en fuldfingersinderhandske
- Fuldfingermodellen yder en komplet beskyttelse mod irritation fra latex- og PVC-handsker
Specifikationer
- Handske størrelse:M
- Pakket:200 pairs/pack (bulk)
- Farve:hvid
- Beskrivelse:Handskeindlæg, halvmodel
- Seq:01
- Model:Handskeindlæg, halvmodel
- Cat. No.:115-0537
- Ambidextrous/Hånd-specifik:Ambidextrous
- Engangs/Genbrugelig:Genanvendelig