Cell production roller apparatus, modular
Base with 2 decks, 15 bottle positions, 750×630×730 mm
Katalog # BELC7630-75222
Marketsource
Leverandør: BELLCO GLASS
Cell production roller apparatus, modular
Katalog # BELC7630-75222
Leverandør: BELLCO GLASS
Marketsource
Gå til:
Product Details & Documents
Specifikationer
- Beskrivelse:Base with 2 decks, 15 bottle positions, 750×630×730 mm
Accessories
Produktinformation
- Katalog #TilgængelighedPrice
- All-position drive conversion kit
Produktinformation
- Katalog #TilgængelighedPrice
- 5-position deck
Produktinformation
- Katalog #TilgængelighedPrice
- 5-position base