Orders LinkContactUsLinkComponent
Cell production roller apparatus, modular
Cell production roller apparatus, modular
Base with 2 decks, 15 bottle positions, 750×630×730 mm
Katalog # BELC7630-75222
Marketsource
Leverandør:   BELLCO GLASS
Cell production roller apparatus, modular
Katalog # BELC7630-75222
Leverandør:  BELLCO GLASS
Marketsource
Cell production roller apparatus, modular
Base with 2 decks, 15 bottle positions, 750×630×730 mm
Price
32.234,10 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Specifikationer
  • Beskrivelse:
    Base with 2 decks, 15 bottle positions, 750×630×730 mm
Accessories
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • All-position drive conversion kit
    All-position drive conversion kit
    BELC7630-50555
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 832,12 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • 5-position deck
    5-position deck
    BELC7630-75010
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 6.454,87 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • 5-position base
    5-position base
    BELC7630-75220
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 20.194,45 kr