Saponin
Plastic bucket, 5 kg
Leverandør: VWR Chemicals
Gå til:
Product Details & Documents
- CAS nummer:8047-15-2
- MDL nummer:MFCD00081981
- Tæthed:1,015…1.02 g/cm³ (20 °C)
- Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
- EINECS:232-462-6
Documents
Certifikater
Søg efter partinummer1L Plastic bottle for solids DIN 60 UN (ZPACK13251000) 20 L Plastic bucket for solids UN Z (ZPACK13247020)
Emballageoplysninger
440914Y_SAPONIN BIOCHEMICAL_BSE_REV0.pdf
BSE/TSE-certifikater
Specifikationer
Specifikationstestresultater
- Identification:Passes test
- pH (5 %):4 - 7
- Surface tension (20°C; 0,1%; water):30 - 60 mN/m
Specifikationer
- Pakning:Plastic bucket
- Pakn:5 kg



