Petriskåle
With 3 vents, heavy design, 145 mm, 20 mm, Steril, 15/sleeve
Fremstillet i krystalklart PS for den bedst mulige anvendelse med mikroskop. Versioner med eller uden ventilationshuller.
- Nem at stable
- Kraftig konstruktion for god termisk resistens ved arbejde med varm agar
- Med ventilationshuller til bedre gasudveksling, eller uden ventilationshuller for lange inkubationstider
- Ø:145 mm
- Pakket:15/sleeve
- Sterilitet:Steril
- Version:With 3 vents, heavy design
- Højde:20 mm
- Seq:16