Tilbehør til rystevandbade
Fjederklemme, 1000 ml
Katalog # 462-0018
Leverandør: JULABO GmbH
Gå til:
Product Details & Documents
Specifikationer
- Beskrivelse:Fjederklemme
- Seq:20
- Til:1000 ml
Accessories
Produktinformation
- Katalog #TilTilgængelighedPrice
- Aftageligt låg i rustfri stålAftageligt låg i rustfri stål462-4109TW20, SW22, SW23Log ind for tilgængelighed1 * 1 Items - 2.640,00 kr
Produktinformation
- Katalog #TilTilgængelighedPrice
- Hule PP-kugler, 20 mm ØHule PP-kugler, 20 mm Ø461-3619Åbne varmebade, termostatbade, vandbade og rystevandbadeLog ind for tilgængelighed1 * 1.000 Items - 1.090,00 kr
Produktinformation
- Katalog #TilTilgængelighedPrice
- Aftageligt Makrolon® lågAftageligt Makrolon® låg461-3905TW20, SW22, SW23Log ind for tilgængelighed1 * 1 Items - 2.220,00 kr



