Ordreindtastning
Denmark
Orders LinkContactUsLinkComponent
 

Tilbehør til rystevandbade

Fjederklemme, 50 ml
  462-0013
Tilbehør til rystevandbade
  462-0013
Tilbehør til rystevandbade
Tilbehør til rystevandbade

Fjederklemme, 50 ml

 
268,00 kr
   
1 * 1 Items
 
 
  • Beskrivelse:
    Fjederklemme
  • Seq:
    15
  • Til:
    50 ml
Accessories

 

  •  
    Beskrivelse
    Til
     
     
  • 462-4109
    Aftageligt låg i rustfri stål
    TW20, SW22, SW23
       
    1 * 1 Items - 2.640,00 kr

 

  •  
    Beskrivelse
    Til
     
     
  • 461-3619
    Hule PP-kugler, 20 mm Ø
    Åbne varmebade, termostatbade, vandbade og rystevandbade
       
    1 * 1.000 Items - 1.090,00 kr

 

  •  
    Beskrivelse
    Til
     
     
  • 461-3905
    Aftageligt Makrolon® låg
    TW20, SW22, SW23
       
    1 * 1 Items - 2.220,00 kr