Ordreindtastning
Denmark
Orders LinkContactUsLinkComponent
Tilbehør til rystevandbade

Tilbehør til rystevandbade

Bærebakke til Erlenmeyer-kolber, rummer 5 kolber, 1000 ml
Catalog # 462-4117
Supplier:   JULABO GmbH
Tilbehør til rystevandbade
Catalog # 462-4117
Supplier:  JULABO GmbH
Tilbehør til rystevandbade
Tilbehør til rystevandbade

Bærebakke til Erlenmeyer-kolber, rummer 5 kolber, 1000 ml

Price
2.760,00 kr
Log in for availability
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Specifications
  • Beskrivelse:
    Bærebakke til Erlenmeyer-kolber, rummer 5 kolber
  • Seq:
    03
  • Til:
    1000 ml
Accessories

Product Information

  • Catalog #
    Beskrivelse
    Til
    Availability
    Price
  • 462-4109
    Aftageligt låg i rustfri stål
    TW20, SW22, SW23
    Log in for availability
    1 * 1 Items - 2.640,00 kr

Product Information

  • Catalog #
    Beskrivelse
    Til
    Availability
    Price
  • 461-3619
    Hule PP-kugler, 20 mm Ø
    Åbne varmebade, termostatbade, vandbade og rystevandbade
    Log in for availability
    1 * 1.000 Items - 1.090,00 kr

Product Information

  • Catalog #
    Beskrivelse
    Til
    Availability
    Price
  • 461-3905
    Aftageligt Makrolon® låg
    TW20, SW22, SW23
    Log in for availability
    1 * 1 Items - 2.220,00 kr

Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.