Tilbehør til rystevandbade
Bærebakke til Erlenmeyer-kolber, rummer 18 kolber, 100 ml
Katalog # 462-4113
Leverandør: JULABO GmbH
Gå til:
Product Details & Documents
Specifikationer
- Beskrivelse:Bærebakke til Erlenmeyer-kolber, rummer 18 kolber
- Seq:07
- Til:100 ml
Accessories
Produktinformation
- Katalog #TilTilgængelighedPrice
- Aftageligt låg i rustfri stålAftageligt låg i rustfri stål462-4109TW20, SW22, SW23Log ind for tilgængelighed1 * 1 Items - 2.640,00 kr
Produktinformation
- Katalog #TilTilgængelighedPrice
- Hule PP-kugler, 20 mm ØHule PP-kugler, 20 mm Ø461-3619Åbne varmebade, termostatbade, vandbade og rystevandbadeLog ind for tilgængelighed1 * 1.000 Items - 1.090,00 kr
Produktinformation
- Katalog #TilTilgængelighedPrice
- Aftageligt Makrolon® lågAftageligt Makrolon® låg461-3905TW20, SW22, SW23Log ind for tilgængelighed1 * 1 Items - 2.220,00 kr
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



