Orders LinkContactUsLinkComponent
Slanger
2,10 mm, 1/8"=3,2 mm
Katalog # 554-1518
Leverandør:   VICI JOUR RESEARCH
Slanger
Katalog # 554-1518
Leverandør:  VICI JOUR RESEARCH
Slanger
Slanger
2,10 mm, 1/8"=3,2 mm
Price
393,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 3 m
Product Details & Documents
SS316 svejset under inert gas.
  • Smooth internal surface
  • Soft annealed OD for easy ferrule connections
En bred vifte af størrelser til HPLC og GC applikationer. Slanger kan modstå en trykeffekt på min. 315 bar (4600 psi).
Specifikationer
  • Udv.Ø:
    1/8"=3,2 mm
  • Ø indv.:
    2,10 mm