Orders LinkContactUsLinkComponent
Accessories for T 10 basic, T 18 basic, T 25 digital and T 50 basic
Accessories for T 10 basic, T 18 basic, T 25 digital and T 50 basic
Pladestativ, 200×316 mm, stang 16 mm Ø, højde 1000 mm, T 18 basic, T 25 digital, Pladestativ R 1827
Katalog # 441-2129
Leverandør:   IKA
Accessories for T 10 basic, T 18 basic, T 25 digital and T 50 basic
Katalog # 441-2129
Leverandør:  IKA
Accessories for T 10 basic, T 18 basic, T 25 digital and T 50 basic
Accessories for T 10 basic, T 18 basic, T 25 digital and T 50 basic
Pladestativ, 200×316 mm, stang 16 mm Ø, højde 1000 mm, T 18 basic, T 25 digital, Pladestativ R 1827
Price
3.340,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Specifikationer
  • Beskrivelse:
    Pladestativ, 200×316 mm, stang 16 mm Ø, højde 1000 mm
  • Seq:
    105
  • Model:
    Pladestativ R 1827
  • Til:
    T 18 basic, T 25 digital
Accessories
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Båndklemme til sikring af beholdere, stativ Ø 25 - 36 mm, beholder Ø 40 - 300 mm
    Båndklemme til sikring af beholdere, stativ Ø 25 - 36 mm, beholder Ø 40 - 300 mm
    431-2944
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 3.570,00 kr