Orders LinkContactUsLinkComponent
Accessories for T 10 basic, T 18 basic, T 25 digital and T 50 basic
Accessories for T 10 basic, T 18 basic, T 25 digital and T 50 basic
Båndklemme til sikring af beholdere, stativ Ø 8 - 16 mm, beholder Ø 40 - 300 mm, T 18 basic, T 25 digital, Klemmeenhed RH 3
Katalog # 431-2943
Leverandør:   IKA
Accessories for T 10 basic, T 18 basic, T 25 digital and T 50 basic
Katalog # 431-2943
Leverandør:  IKA
Accessories for T 10 basic, T 18 basic, T 25 digital and T 50 basic
Accessories for T 10 basic, T 18 basic, T 25 digital and T 50 basic
Båndklemme til sikring af beholdere, stativ Ø 8 - 16 mm, beholder Ø 40 - 300 mm, T 18 basic, T 25 digital, Klemmeenhed RH 3
Price
2.900,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Specifikationer
  • Beskrivelse:
    Båndklemme til sikring af beholdere, stativ Ø 8 - 16 mm, beholder Ø 40 - 300 mm
  • Seq:
    103
  • Model:
    Klemmeenhed RH 3
  • Til:
    T 18 basic, T 25 digital
Accessories
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Båndklemme til sikring af beholdere, stativ Ø 25 - 36 mm, beholder Ø 40 - 300 mm
    Båndklemme til sikring af beholdere, stativ Ø 25 - 36 mm, beholder Ø 40 - 300 mm
    431-2944
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 3.570,00 kr