Accessories for T 10 basic, T 18 basic, T 25 digital and T 50 basic
Båndklemme til sikring af beholdere, stativ Ø 8 - 16 mm, beholder Ø 40 - 300 mm, T 18 basic, T 25 digital, Klemmeenhed RH 3
Katalog # 431-2943
Leverandør: IKA
Accessories for T 10 basic, T 18 basic, T 25 digital and T 50 basic
Katalog # 431-2943
Leverandør: IKA
Gå til:
Product Details & Documents
Documents
VWR® for Stirring, Mixing, Shaking And Blending
Produktlitteratur
Specifikationer
- Beskrivelse:Båndklemme til sikring af beholdere, stativ Ø 8 - 16 mm, beholder Ø 40 - 300 mm
- Seq:103
- Model:Klemmeenhed RH 3
- Til:T 18 basic, T 25 digital
Accessories
Produktinformation
- Katalog #TilgængelighedPrice
- Båndklemme til sikring af beholdere, stativ Ø 25 - 36 mm, beholder Ø 40 - 300 mmBåndklemme til sikring af beholdere, stativ Ø 25 - 36 mm, beholder Ø 40 - 300 mm431-2944Log ind for tilgængelighed1 * 1 Items - 3.570,00 kr