Accessories for analytical Mill, A 11 basic
250 ml formalingskammer, anvendes sammen med dobbeltpisker 431-2113. Polycarbonat med indløb af rustfrit stål. Ikke egnet til brug sammen med flydende nitrogen
Catalog # 412-1112
Supplier: IKA
Jump to:
Product Details & Documents
Specifications
- Beskrivelse:250 ml formalingskammer
- Seq:02
- Til:anvendes sammen med dobbeltpisker 431-2113. Polycarbonat med indløb af rustfrit stål. Ikke egnet til brug sammen med flydende nitrogen