Orders LinkContactUsLinkComponent
Universalmølle, MF 10 basic
Stainless steel impact grinding head for crushing hard brittle materials e.g. minerals or building materials up to Mohs hardness 6, MF 10.2, Crushing hard brittle materials e.g. minerals or building materials up to Mohs hardness 6. Maximum 10 mm granules
Katalog # 412-1132
Leverandør:   IKA
Universalmølle, MF 10 basic
Katalog # 412-1132
Leverandør:  IKA
Universalmølle, MF 10 basic
Universalmølle, MF 10 basic
Stainless steel impact grinding head for crushing hard brittle materials e.g. minerals or building materials up to Mohs hardness 6, MF 10.2, Crushing hard brittle materials e.g. minerals or building materials up to Mohs hardness 6. Maximum 10 mm granules
Price
31.530,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Universalmølle til kontinuerlig drift med kraftigt drev. Når formalingshovederne anvendes, passerer materialet gennem en udskiftelig sigte i rustfrit stål. Det formalede materiale kan indsamles i en beholder med et NS 29 standardslib.
  • Arbejdsflade i rustfrit stål, der er nem at rengøre
  • Vælg mellem to hoveder, der kan anvendes med drevet
  • Hovederne kan nemt udskiftes
IP protection class according to DIN EN 60529: IP 22
 : IP-beskyttelsesklasse i henhold til DIN EN 60529: IP 22
 : Leveres uden formalingshoveder eller sigter; det nødvendige tilbehør skal bestilles separat.
 : * Afhængigt af materialet
Specifikationer
  • Beskrivelse:
    Stainless steel impact grinding head for crushing hard brittle materials e.g. minerals or building materials up to Mohs hardness 6
  • Seq:
    05
  • Model:
    MF 10.2
  • Til:
    Crushing hard brittle materials e.g. minerals or building materials up to Mohs hardness 6. Maximum 10 mm granules
Accessories
Produktinformation
  • Katalog #
    Model
    Tilgængelighed
    Price
  • Stainless steel sieve, 2,00 mm
    Stainless steel sieve, 2,00 mm
    412-1138
    Sigte MF 2,0
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 3.070,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Model
    Tilgængelighed
    Price
  • Stainless steel sieve, 3,00 mm
    Stainless steel sieve, 3,00 mm
    412-1135
    Sigte MF 3,0
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 2.960,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Model
    Tilgængelighed
    Price
  • Stainless steel sieve, 1,00 mm
    Stainless steel sieve, 1,00 mm
    412-1136
    Sigte MF 1,0
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 3.170,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Model
    Tilgængelighed
    Price
  • Stainless steel sieve, 0,25 mm
    Stainless steel sieve, 0,25 mm
    412-1137
    Sigte MF 0,25
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 4.360,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Model
    Tilgængelighed
    Price
  • Stainless steel sieve, 0,50 mm
    Stainless steel sieve, 0,50 mm
    412-1133
    Sigte MF 0,5
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 3.280,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Til
    Tilgængelighed
    Price
  • Stainless steel impact grinding head for crushing hard brittle materials e.g. minerals or building materials up to Mohs hardness 6
    Stainless steel impact grinding head for crushing hard brittle materials e.g. minerals or building materials up to Mohs hardness 6
    412-1132
    Crushing hard brittle materials e.g. minerals or building materials up to Mohs hardness 6. Maximum 10 mm granules
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 31.530,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Model
    Tilgængelighed
    Price
  • Stainless steel sieve, 4,00 mm
    Stainless steel sieve, 4,00 mm
    IKAA2939600
    Sigte MF 4,0
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 2.850,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Til
    Tilgængelighed
    Price
  • Stainless steel cutting grinding head for crushing fibrous substances e.g. paper, vegetation, plastics and material with a low specific weight
    Stainless steel cutting grinding head for crushing fibrous substances e.g. paper, vegetation, plastics and material with a low specific weight
    412-1131
    Crushing fibrous substances e.g. paper, vegetation, plastics and material with a low specific weight. Maximum 15 mm granules
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 34.620,00 kr