Orders LinkContactUsLinkComponent
Accessories for T 10 basic, T 18 basic, T 25 digital and T 50 basic
Accessories for T 10 basic, T 18 basic, T 25 digital and T 50 basic
T 25, stativ med Ø på 25 - 36 mm, forlængerarm med Ø på 5 - 21 mm, T 50 basic
Catalog # 431-0004
Supplier:   IKA
Accessories for T 10 basic, T 18 basic, T 25 digital and T 50 basic
Catalog # 431-0004
Supplier:  IKA
Accessories for T 10 basic, T 18 basic, T 25 digital and T 50 basic
Accessories for T 10 basic, T 18 basic, T 25 digital and T 50 basic
T 25, stativ med Ø på 25 - 36 mm, forlængerarm med Ø på 5 - 21 mm, T 50 basic
Price
1.180,00 kr
Log in for availability
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Specifications
  • Beskrivelse:
    T 25, stativ med Ø på 25 - 36 mm, forlængerarm med Ø på 5 - 21 mm
  • Seq:
    102
  • Til:
    T 50 basic
Accessories
Product Information
  • Catalog #
    Beskrivelse
    Availability
    Price
  • 431-2944
    Båndklemme til sikring af beholdere, stativ Ø 25 - 36 mm, beholder Ø 40 - 300 mm
    Log in for availability
    1 * 1 Items - 3.570,00 kr