Accessories for orbital shaker, VXR basic Vibrax®
Holder til én hånd (135×130 mm), Rystning af enkelte rør, 1-250 ml, som holdes med hånden
444-2301
: IKA
- Beskrivelse:Holder til én hånd (135×130 mm)
- Til:Rystning af enkelte rør, 1-250 ml, som holdes med hånden