Ordreindtastning
Denmark
Orders LinkContactUsLinkComponent
 

Magnetstave, Komet

Rund, 90 mm, 25 mm
  442-9005
Magnetstave, Komet
  442-9005
Magnetstave, Komet
Magnetstave, Komet

Rund, 90 mm, 25 mm

 
1.250,00 kr
   
1 * 1 Items
 

Komet magnetiske omrørerstave fremstillet af SmCo (samarium kobolt) har en PTFE-belægning, der gør det muligt at sterilisere stavene. Anbefales især til omrøring ved høj hastighed, væsker med høj viskositet og omrøring i kar, hvor der er stor afstand mellem omrører og omrøringsstav, for eksempel målecylindere.

  • Magnetisk styrke 2 til 3 gange højere end for konventionelle stave
  • De magnetiske egenskaber bevares i mange år
 
  • Ø:
    25 mm
  • Model:
    Rund
  • Længde:
    90 mm
  • Seq:
    07