Ordreindtastning
Denmark
Orders LinkContactUsLinkComponent
 

Magnetstave, Komet

Rund, 50 mm, 21 mm
  442-9004
Magnetstave, Komet
  442-9004
Magnetstave, Komet
Magnetstave, Komet

Rund, 50 mm, 21 mm

 
335,00 kr
   
1 * 1 Items
 

Komet magnetiske omrørerstave fremstillet af SmCo (samarium kobolt) har en PTFE-belægning, der gør det muligt at sterilisere stavene. Anbefales især til omrøring ved høj hastighed, væsker med høj viskositet og omrøring i kar, hvor der er stor afstand mellem omrører og omrøringsstav, for eksempel målecylindere.

  • Magnetisk styrke 2 til 3 gange højere end for konventionelle stave
  • De magnetiske egenskaber bevares i mange år
 
  • Ø:
    21 mm
  • Model:
    Rund
  • Længde:
    50 mm
  • Seq:
    06
Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.