Orders LinkContactUsLinkComponent
Melting point determination tubes
Melting point determination tubes
90 mm, 2,35 mm, 1,55 mm
Katalog # HIRS9212390
Leverandør:   HIRSCHMANN
Melting point determination tubes
Katalog # HIRS9212390
Leverandør:  HIRSCHMANN
Melting point determination tubes
Melting point determination tubes
90 mm, 2,35 mm, 1,55 mm
Price
1.180,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1.000 Items
Product Details & Documents
Klart glas, den ene ende lukket.
Specifikationer
  • Udv.Ø:
    2,35 mm
  • Ø indv.:
    1,55 mm
  • Længde:
    90 mm
  • Seq:
    21