Melting point determination tubes
120 mm, 2,35 mm, 1,55 mm
Katalog # HIRS9212312
Leverandør: HIRSCHMANN
Gå til:
Product Details & Documents
Klart glas, den ene ende lukket.
Specifikationer
- Udv.Ø:2,35 mm
- Ø indv.:1,55 mm
- Længde:120 mm
- Seq:31
Klart glas, den ene ende lukket.