Melting point determination tubes
80 mm, 1,75 mm, 1,30 mm
Katalog # HIRS9211780
Leverandør: HIRSCHMANN
Gå til:
Product Details & Documents
Klart glas, den ene ende lukket.
Specifikationer
- Udv.Ø:1,75 mm
- Ø indv.:1,30 mm
- Længde:80 mm
- Seq:15
Klart glas, den ene ende lukket.