Orders LinkContactUsLinkComponent
Melting point determination tubes
Melting point determination tubes
120 mm, 1,75 mm, 1,30 mm
Katalog # HIRS9211712
Leverandør:   HIRSCHMANN
Melting point determination tubes
Katalog # HIRS9211712
Leverandør:  HIRSCHMANN
Melting point determination tubes
Melting point determination tubes
120 mm, 1,75 mm, 1,30 mm
Price
1.020,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1.000 Items
Product Details & Documents
Klart glas, den ene ende lukket.
Specifikationer
  • Udv.Ø:
    1,75 mm
  • Ø indv.:
    1,30 mm
  • Længde:
    120 mm
  • Seq:
    30