Orders LinkContactUsLinkComponent
Melting point determination tubes
Melting point determination tubes
70 mm, 1,55 mm, 1,15 mm
Katalog # HIRS9211570
Leverandør:   HIRSCHMANN
Melting point determination tubes
Katalog # HIRS9211570
Leverandør:  HIRSCHMANN
Melting point determination tubes
Melting point determination tubes
70 mm, 1,55 mm, 1,15 mm
Price
kr627.00
Log ind for tilgængelighed
1 * 1.000 Items
Product Details & Documents
Klart glas, den ene ende lukket.
Specifikationer
  • Udv.Ø:
    1,55 mm
  • Ø indv.:
    1,15 mm
  • Længde:
    70 mm
  • Seq:
    04