Melting point determination tubes
80 mm, 1,35 mm, 0,95 mm
Katalog # 612-2811
Leverandør: HIRSCHMANN
Gå til:
Product Details & Documents
Klart glas, den ene ende lukket.
Specifikationer
- Udv.Ø:1,35 mm
- Ø indv.:0,95 mm
- Længde:80 mm
- Seq:13