Orders LinkContactUsLinkComponent
Melting point determination tubes
Melting point determination tubes
75 mm, 1,35 mm, 0,95 mm
Katalog # HIRS9211375
Leverandør:   HIRSCHMANN
Melting point determination tubes
Katalog # HIRS9211375
Leverandør:  HIRSCHMANN
Melting point determination tubes
Melting point determination tubes
75 mm, 1,35 mm, 0,95 mm
Price
561,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1.000 Items
Product Details & Documents
Klart glas, den ene ende lukket.
Specifikationer
  • Udv.Ø:
    1,35 mm
  • Ø indv.:
    0,95 mm
  • Længde:
    75 mm
  • Seq:
    08