Transfer capillaries
75 mm, 2,35 mm, 1,55 mm
Katalog # HIRS9202375
Leverandør: HIRSCHMANN
Gå til:
Product Details & Documents
Klar glas, åbent i begge ender.
Specifikationer
- Udv.Ø:2,35 mm
- Ø indv.:1,55 mm
- Længde:75 mm
Klar glas, åbent i begge ender.