Orders LinkContactUsLinkComponent
Transfer capillaries
70 mm, 1,75, 1,30 mm
  HIRS9201770
 :   HIRSCHMANN
Transfer capillaries
  HIRS9201770
Transfer capillaries
Transfer capillaries
70 mm, 1,75, 1,30 mm
543,00 kr
1 * 1.000 Items
Klar glas, åbent i begge ender.
  • Udv.Ø:
    1,75
  • Ø indv.:
    1,30 mm
  • Længde:
    70 mm
  • Seq:
    21