Transfer capillaries
150 mm, 1,75 mm, 1,30 mm
Katalog # HIRS9201715
Leverandør: HIRSCHMANN
Gå til:
Product Details & Documents
Klar glas, åbent i begge ender.
Specifikationer
- Udv.Ø:1,75 mm
- Ø indv.:1,30 mm
- Længde:150 mm
- Seq:27